Läs mer
Z-D-Phenylalaninol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Z-D-Phenylalaninol |
| CAS | 58917-85-4 |
| Molekylformel | C17H19NO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (R)-[1-(Hydroxymethyl)-2-phenylethyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, [(1R)-1-(Hydroxymethyl)-2-phenylethyl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, R)-Z-Phenylalaninol, N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalaninol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](CO)CC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | benzyl (R)-(1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vikt | 285.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?