missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-Desbutyl Lumefantrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Desbutyl Lumefantrine |
| CAS | 355841-11-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C26 H24 Cl3 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24Cl3NO/c1-2-3-10-30-15-25(31)24-14-19(29)13-23-21(11-16-4-6-17(27)7-5-16)22-12-18(28)8-9-20(22)26(23)24/h4-9,11-14,25,30-31H,2-3,10,15H2,1H3/b21-11- |
| LEDER | CCCCNCC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12 |
| IUPAC-namn | 2-(butylamino)-1-[(9Z)-2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylidene]fluoren-4-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.83 |
| Formel vikt | 471.0923 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?