Läs mer
Z-DEVD-FMK, MedChemExpress
Code produit 16477907
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
16477907 5 mg
16451259 1 mg
16425188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16477907 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12466
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Z-DEVD-FMK is a specific and irreversible caspase-3 inhibitor with an IC50 of 18 μM.
Z-DEVD-FMK is a specific and irreversible caspase-3 inhibitor with an IC50 of 18 μM.
Spécification
Kemiskt namn eller material Z-DEVD-FMK
CAS 210344-95-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H41FN4O12
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (49.85 mM)
LEDER O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(CF)=O)CC(OC)=O)=O)[C@H](CCC(OC)=O)NC([C@H](CC(OC)=O)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 668.66
Formel vikt 668.66
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.