Läs mer
(Z)-Doxepin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30372114
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372114 100 mg
30383797 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30372114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD550015100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25127-31-5
Molekylformel C19H22ClNO
Molekylvikt (g/mol) 315.84
Synonym (3Z)-3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (Z)-3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (Z)-N,N-dimethyldibenz[b,e]oxepin-delta11(6H),gamma-propylamine Hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin 1-Propanamine deriv.
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-Doxepin Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
Formel vikt 315.139