Läs mer
Z-epsilon-Acp-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic Acid |
| CAS | 1947-00-8 |
| Molekylformel | C14 H19 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]amino]-hexanoic Acid, 6-(N-Benzyloxycarbonylamino)hexanoic Acid, N-(Benzyloxycarbonyl)-6-aminohexanoic Acid, NSC 92812, VIB 19, N-Benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO4/c16-13(17)9-5-2-6-10-15-14(18)19-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2,(H,15,18)(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.3 |
| Formel vikt | 265.1314 |