Läs mer
(Z)-Etyl 4-(8-klor-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-yliden)-3,4-dihydropyridin-1(2H)-karboxylat, TRC
Produktkod. 30371490
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30371490 25 mg
1 options
Produktkod. 30371490 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE90278525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Analyt- eller komponentnamn (Z)-Ethyl 4-(8-Chloro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11(6H)-ylidene)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22H21ClN2O2
Synonym Loratadine Impurity
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11-12,14H,2,5-6,10,13H2,1H3/b20-15+
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)N1CC\C(=C\2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)\C=C1
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 380.87