Läs mer
(Z)-Ethyl 4-Bromo-3-methyl-2-butenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Ethyl 4-Bromo-3-methyl-2-butenoate |
| CAS | 51371-55-2 |
| Molekylformel | C7 H11 Br O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-3-10-7(9)6(2)4-5-8/h4H,3,5H2,1-2H3/b6-4+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C(=C\CBr)\C |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-4-bromo-2-methylbut-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.06 |
| Formel vikt | 205.9942 |