Läs mer
Z-FA-FMK, TRC
Produktkod. 30457201
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457201 1 mg
30449538 5 mg
30453832 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ3500001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 197855-65-5
Molekylformel C21H23FN2O4
Molekylvikt (g/mol) 386.42
Synonym N-[(1S)-2-[(3-Fluoro-1-methyl-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-carbamic acid Phenylmethyl Ester, [1(S)]-[2-[(3-Fluoro-1-methyl-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-carbamic acid Phenylmethyl Ester
IUPAC-namn Bensyl N-[(2S)-1-[(4-fluoro-3-oxobutan-2-yl)amino]-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]karbamat
LEDER CC(NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)CF
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Z-FA-FMK
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23FN2O4/c1-15(19(25)13-22)23-20(26)18(12-16-8-4-2-5-9-16)24-21(27)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,18H,12-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,27)/t15?,18-/m0/s1
Formel vikt 386.1642