Läs mer
(Z)-Flunarizine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Flunarizine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26F2N2/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21/h1-15,26H,16-20H2/b7-4- |
| Formel vikt | 404.2064 |
| Procent renhet | >95% |