Läs mer
(Z)-Fluvoxamine Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z) Fluvoxamine Maleate |
| CAS | 917096-37-8 |
| Molekylformel | C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1Z)-5-Methoxy-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-Pentanone O-(2-aminoethyl)oxime (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[[[(1Z)-5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine Maleate, Fluvoxamine Maleate Imp. B (EP) as Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14-;2-1- |
| LEDER | COCCCC\C(=N\OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(Z)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.41 |
| Formel vikt | 434.1665 |