missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(Z)-Fluvoxamin, TRC

Produktkod. 30135583
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135583 25 mg
30008694 1 mg
30006459 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF60350525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 89035-92-7
Molekylformel C15 H21 F3 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 318.33
Synonym 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1Z)-, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (Z)-, 2-[[[(1Z)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine, (Z)-Fluvoxamine
IUPAC-namn 2-[(Z)-[5-metoxi-1-[4-(trifluormetyl)fenyl]pentyliden]aminooxitanamin
LEDER COCCCC\C(=N\OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (Z)-Fluvoxamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21F3N2O2/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3/b20-14-
Formel vikt 318.1555
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.