missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-Gamma-Jasmolactone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-gamma-Jasmolactone |
| CAS | 63095-33-0 |
| Molekylformel | C10H16O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-(3Z)-3-Hexen-1-yldihydro-2(3H)-furanone, (Z)-5-(3-Hexenyl)dihydro-2(3H)-furanone, 5-(3Z)-3-Hexenyldihydro-2(3H)-furanone, cis-gamma-Jasmine Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b4-3- |
| LEDER | CC\C=C/CCC1CCC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 5-[(Z)-hex-3-enyl]oxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vikt | 168.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?