Läs mer
MedChemExpress Z-Gly-Gly-Arg-AMC acetate
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2070009-61-7 |
| Löslighet | DMSO : 500 mg/mL (781.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (31.27 mM∣Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 639.66 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.02% |
| Frakt skick | Room temperature |