Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-metylkumarin
Produktkod. 15426589
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426589 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15426589 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64796.#0
 Begränsad artikel
I lager
Ett fluorogent substrat för den kymotrypsinliknande aktiviteten hos proteasomen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Vit till ljusgul
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Ett fluorogent substrat för den kymotrypsinliknande aktiviteten hos proteasomen
Molekylformel C28H32N4O7
Formel vikt 536.57
Synonym Z-Gly-Gly-Leu-AMC; Z-GGL-AMC
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-metylkumarin
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.