Läs mer
MedChemExpress Z-IETD-FMK
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 210344-98-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.68 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 41.67 mg/mL (63.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK |