Läs mer
Z-Ile-Ile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-Ile-Ile |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N2O5/c1-5-13(3)16(18(23)21-17(19(24)25)14(4)6-2)22-20(26)27-12-15-10-8-7-9-11-15/h7-11,13-14,16-17H,5-6,12H2,1-4H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t13-,14-,16-,17-/m0/s1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 378.2155 |
| Frakt skick | Room Temperature |