Läs mer
Z-Ile-Leu-aldehyde, MedChemExpress
Beskrivning
Z-Ile-Leu-aldehyde (Z-IL-CHO) is a potent and competitive peptide aldehyde inhibitor of γ-secretase and notch.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-Ile-Leu-aldehyde |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 161710-10-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H30N2O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Z-IL-CHO GSI-XII γ-Secretase inhibitor XII |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (113.12 mM) |
| Visa mer |