Läs mer
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
Produktkod. 18780484 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 18780484
Brand: Novus Biologicals™ NBP229398
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Tan
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles
For Research Use Only