Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Leu-Glu-7-amino-4-metylkumarin
Produktkod. 15406489
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406489 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15406489 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64613.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Ett fluorogent substrat för peptidylglutamyl-peptidhydrolyserande (kaspasliknande) aktivitet hos proteasomen som kan stimuleras i närvaro av Mg2+-joner och snabbt inaktiveras av N-acetylimidazol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Off-white
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Ett fluorogent substrat för peptidylglutamyl-peptidhydrolyserande (kaspasliknande) aktivitet hos proteasomen som kan stimuleras i närvaro av Mg2+ joner och inaktiveras snabbt av N-acetylimidazol
Molekylformel C35H44N4O9
Formel vikt 664.75
Synonym BML-ZW9345; Z-LLE-AMC
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO
Produkttyp Z-Leu-Leu-Glu-7-amino-4-metylkumarin
Form Lyofiliserat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.