Läs mer
GVS Z-link respirator Zytec FR Haktätning för PX5™ PAPR
Produktkod. 18419655
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
18419655 Klart
1 options
Produktkod. 18419655 Leverantör GVS Leverantörsnummer 1601031CE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De RPB Z-Link är det mest mångsidiga andningsskyddet för flera ändamål på marknaden. Designad för att vara motståndskraftig i tuffa industriella tillämpningar samtidigt som den är praktisk för att möta kraven från hälsovård och biovetenskap.
De RPB Z-Link är det mest mångsidiga andningsskyddet för flera ändamål på marknaden. Designad för att vara motståndskraftig i tuffa industriella tillämpningar samtidigt som den är praktisk för att möta kraven från hälsovård och biovetenskap. Z-Link har designats med din komfort och funktionalitet i åtanke, vilket säkerställer att oavsett var du arbetar kommer du att vara skyddad för de bästa stunderna.
  • Lätt (880 g) och mycket bekväm att använda multi-justeringshjälmsystem.
  • Överlägsen komfort: den fullt justerbara Comfort-Link Fitsystem ger total kontroll över din storlek genom stödjande stoppning och det justerbara 360 graders huvudbandet och spärrsystemet.
  • Certifierad enligt EN 12941 1998 +A2:2008 (TH2 med PX5™ PAPR) och EN 166 2001 1 BT 9 3.
  • Teknisk specifikation EN 397:2012 +A2:2012 (Impact Clauses 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) och
  • Valfria klausuler: Mycket låg temperatur -300C, smält metall, lateral deformitet, elektriska egenskaper 440v ac
  • Inkluderar: 16-810 säkerhetslins, 16-731 haktätning Zytec FR, 04-831 PX5™ Andningsslang
  • Att använda med PAPR PX5™
Specifikationer
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
Material Polykarbonat
Produkttyp Andningsskyddshjälm
Storlek One Size
Med utandningsventil Nej