Läs mer
Z-Lys(Boc)-OMe, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Z-Lys(Boc)-OMe |
| CAS | 2389-49-3 |
| Molekylformel | C20H30N2O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lLysine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-18(24)21-13-9-8-12-16(17(23)26-4)22-19(25)27-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-7,10-11,16H,8-9,12-14H2,1-4H3,(H,21,24)(H,22,25)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OC)[C@@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CCCCNC(OC(C)(C)C)=O |
| IUPAC-namn | methyl N2-((benzyloxy)carbonyl)-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.46 |
| Formel vikt | 394.21 |