missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Z-Lys(z)-osu, TRC

Produktkod. 30477150
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477150 100 mg
30483391 250 mg
30474346 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30477150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL488848100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21160-83-8
Molekylformel C26 H29 N3 O8
Molekylvikt (g/mol) 511.52
Synonym L-Lysine, N2,N6-bis[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Carbamic acid, [(1S)-1-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1,5-pentanediyl]bis-, bis(phenylmethyl) ester (9CI), Carbamic acid, [1-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]-1,5-pentanediyl]bis-, bis(phenylmethyl) ester, (S)-, Succinimide, N-[(N2,N6-dicarboxy-L-lysyl)oxy]-, dibenzyl ester (8CI), NSC 250409, Nα,Nε-Dibenzyloxycarbonyl-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2,6-bis(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate
LEDER O=C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)OCc3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2,6-Bis(benzyloxycarbonylamino)hexanoate
InChI formel InChI=1S/C26H29N3O8/c30-22-14-15-23(31)29(22)37-24(32)21(28-26(34)36-18-20-11-5-2-6-12-20)13-7-8-16-27-25(33)35-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,27,33)(H,28,34)/t21-/m0/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 511.1955
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.