Läs mer
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 11-peptid
Produktkod. 12030186
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12030186 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12030186 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV3670
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Z'-LYTE Kinasanalyssats - Ser/Thr 11-peptid
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format. Denna peptid är baserad på bovint beta-kasein A2, innehållande Ser-17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/treoninkinaser
För användning med (applikation) BAND
Analysera Serin/treoninkinasanalys
Innehåll och lagring Z´-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Produkttyp Kinasanalyssats
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars platta
Provtyp nötkreaturß -kasein A2 rester 14-21 (ESLSSSEE)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referenser Eur. J. Biochemistry, 186, sid. 459-464 (1989)
Avläsning Slutpunkt
Frakt skick Torr is
Substrat Peptidbaserat substrat
Målinträde IKBKE, CSNK1D, CSNK2A1, FRAP1 (mTOR), CSNK1E, CSNK2A2, CSNK1A1
Validerade kinaser CSNK1A1, CSNK1D, CSNK1E, CSNK2A1 , CSNK2A2, IKBKE, FRAP1 (mTOR)