Läs mer
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 12-peptid
Produktkod. 12040186
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12040186 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12040186 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV3673
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon CDK7, containing Ser-164 and a (S/T)-P-X-(K/R) consensus sequence, where X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning Z'-LYTE™ Ser/Thr 12 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Serine/Threonine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
För användning med (applikation) BAND
Inkluderar Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Provvolym 800 x 20μL
Innehåll och lagring Z'-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysera Serin/treoninkinasanalys
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Produkttyp Z'-LYTE™ Ser/Thr 12 Peptide Kinase Assay Kit
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars tallrik
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Avläsning Slutpunkt
Referenser Mol. Cell. Biol. Vol 21. s. 88-99 (2001)
Frakt skick Torr is
Källa Baserat på CDK7 (GLAKSFGSPNRAY(pT)H)
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Målinträde CDK1, CDK2, CDK5
Målenzym Serin/treoninkinaser
Validerade kinaser CDK1, CDK2, CDK5
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.