Läs mer
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 13-peptid
Produktkod. 12060186
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12060186 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12060186 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV3793
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 13-peptid
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format. Denna peptid är baserad på myosin lätt kedja 2, innehållande Ser-20 och en Hyd-XRXX-(ST) ⁄konsensussekvens, där Hyd är en hydrofob rest och X är valfri rest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/treoninkinaser
För användning med (applikation) BAND
Analysera Serin/treoninkinasanalys
Innehåll och lagring Z´-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Produkttyp Kinasanalyssats
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars platta
Provtyp myosin lätt kedja 2 (KKRPQRRYSNVF)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referenser JBC(2001) 276, p38956
Avläsning Slutpunkt
Frakt skick Torr is
Substrat Peptidbaserat substrat
Målinträde ROCK2, MYLK2, DAPK3, CDC42BPA, CDC42BPB, CAMK4
Validerade kinaser CAMK4, CDC42BPA, CDC42BPB, DAPK3, MYLK2, ROCK2