Läs mer
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 17-peptid
Produktkod. 10328882
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
16000µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10328882 800 x 20μ L-analyser 16000µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10328882 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV4316
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon glycogen synthase, containing Ser-7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Z'-LYTE™ Ser/Thr 17 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Serine/Threonine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
För användning med (applikation) BAND
Inkluderar Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Provvolym 800 x 20μL
Innehåll och lagring Z'-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysera Serin/treoninkinasanalys
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Produkttyp Z'-LYTE™ Ser/Thr 17 Peptide Kinase Assay Kit
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars tallrik
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Avläsning Slutpunkt
Referenser Biochem J. vol 296, sid. 843-9 (1993)
Frakt skick Torr is
Källa Liknar Ser-7 av glykogensyntas KKLNRTLSVA (KKLNRTLSFAEPG)
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Målinträde CAMK2B, PRKCN, PRKD2, DCAMKL2, PRKD1, NEK4, MELK
Målenzym Serin/treoninkinaser
Validerade kinaser CAMK2B, DCAMKL2 , MELK, NEK4, PRKCN , PRKD1, PRKD2