Läs mer
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 18-peptid
Beskrivning
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimized synthetic peptide substrate for DYRK1A, and containing an R-P-X-(S⁄T)-P consensus sequence, where X is any residue.
Specifikationer
Specifikationer
| Mål | Serin/treoninkinaser |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Analysera | Serin/treoninkinasanalys |
| Innehåll och lagring | Z´-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner. |
| Analysinträde | Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp) |
| Etikett eller färgämne | Metylkumarin |
| Produkttyp | Kinasanalyssats |
| Kvantitet | 800 x 20μ L-analyser |
| Formatera | 384-brunnars platta |
| Provtyp | RRFRPASPLRGPP |
| Visa mer |