Läs mer
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 22-peptid
Produktkod. 10796323
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10796323 800 x 20μ L-analyser Paket med 800
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10796323 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV4572
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format. Denna peptid är baserad på CDK7, innehållande Ser-161.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon CDK7, containing Ser-161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Z'-LYTE™ Ser/Thr 22 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Serine/Threonine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
För användning med (applikation) BAND
Inkluderar Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Provvolym 800 x 20μL
Innehåll och lagring Z'-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysera Serin/treoninkinasanalys
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Produkttyp Z'-LYTE™ Ser/Thr 22 Peptide Kinase Assay Kit
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars tallrik
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Avläsning Slutpunkt
Referenser JBC v 277:27839-27849 (2002)
Frakt skick Torr is
Källa Baserat på CDK7 (GLAKSFGSPNRA)
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Målinträde NEK7, NEK6
Målenzym Serin/treoninkinaser
Validerade kinaser NEK6, NEK7