Läs mer
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 23-peptid
Beskrivning
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon a PKC epsilon pseudosubstrate derived peptide.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Z'-LYTE™ Ser/Thr 23 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Serine/Threonine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis |
| Produktlinje | Z ́-LYTE |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Inkluderar | Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer |
| Provvolym | 800 x 20μL |
| Innehåll och lagring | Z'-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner. |
| Analysera | Serin/treoninkinasanalys |
| Analysinträde | Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp) |
| Produkttyp | Z'-LYTE™ Ser/Thr 23 Peptide Kinase Assay Kit |
| Kvantitet | 800 x 20μ L-analyser |
| Visa mer |