Läs mer
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 24 Peptide
Produktkod. 10626465
Change view
Kvantitet:
800 x 20 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Kvantitet unitSize
10626465 800 x 20 μl Paket med 800
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10626465 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV4771
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Z ́-LYTE
Analysera Serine/Threonine Kinase Assay
Analysinträde Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Innehåll och lagring Z ́-LYTE™ Kinase Assay Kits contain all necessary reagents for performing primary or secondary screens. Most kit components should be stored at -20°C, and some kit components should be stored at -80°C. See COA for specific storage instructions.
Excitation/Emission 405/465, 535
Formatera 384-well Plate
För användning med (applikation) FRET
Etikett eller färgämne Methylcoumarin
Antal reaktioner 800 Reactions
Kvantitet 800 x 20 μl
Avläsning End Point
Frakt skick Dry Ice
Källa Jerini peptides, ST7, & STK31 alignment
Substrategenskaper Peptide-Based Substrate
Målinträde EEF2K
Målenzym Serine/Threonine Kinases
Validerade kinaser EEF2K