Läs mer
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 3-peptid
Beskrivning
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon bovine MBP Thr-97 derived peptide, containing a P-X-(S/T)-P consensus sequence, where X is any residue.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 3 Peptide, 800 x 20μL Assays, 800 rxns, 405/465nm Excitation, 535nm Emission, Methylcoumarin Label, FRET Technique, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, Peptide-Based Substrate Properties, End Point Readout, Used For Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis |
| Produktlinje | Z ́-LYTE |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Inkluderar | All necessary reagents for performing primary or secondary screens |
| Provvolym | 800 x 20μL |
| Innehåll och lagring | Z'-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner. |
| Analysera | Serin/treoninkinasanalys |
| Analysinträde | Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp) |
| Produkttyp | Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 3 Peptide |
| Kvantitet | 800 x 20μ L-analyser |
| Visa mer |