Läs mer
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 6-peptid
Produktkod. 12050176
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12050176 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12050176 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV3179
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Z'-LYTE Kinasanalyssats - Ser/Thr 6-peptid
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format. Denna peptid innehåller en RXRXXS-Hyd-konsensussekvens, där Hyd är en skrymmande hydrofob rest, och X är valfri rest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/treoninkinaser
För användning med (applikation) BAND
Analysera Serin/treoninkinasanalys
Innehåll och lagring Z´-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Produkttyp Kinasanalyssats
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars platta
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Avläsning Slutpunkt
Frakt skick Torr is
Forskningskategori Signaltransduktion
Substrat Peptidbaserat substrat
Målinträde SGK, SGK2, RPS6KA3, AKT2, RPS6KA1, AKT1, CLK2, PDK1, RPS6KA2, SGKL, AKT3
Validerade kinaser AKT1, AKT2, AKT3, CLK2, PDK1, RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, SGK, SGK2, SGKL