Läs mer
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Ser/Thr 9-peptid
Produktkod. 12010186
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12010186 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12010186 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV3324
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Z'-LYTE Kinasanalyssats - Ser/Thr 9-peptid
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format. Denna peptid är baserad på glykogensyntas I, innehållande Ser-641.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Serin/treoninkinaser
För användning med (applikation) BAND
Analysera Serin/treoninkinasanalys
Innehåll och lagring Z´-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Produkttyp Kinasanalyssats
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars platta
Provtyp glykogensyntas I (PRPASVPP(pS)P(pS))
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referenser JBC, 279, pp.2490-2498 (2004)
Avläsning Slutpunkt
Frakt skick Torr is
Substrat Peptidbaserat substrat
Målinträde GSK3A, GSK3B, HIPK1, DYRK4, CLK1, DYRK3
Validerade kinaser CLK1, DYRK3, DYRK4, GSK3A, GSK3B, HIPK1