Läs mer
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Tyrosin 1 Peptid
Produktkod. 12070176
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12070176 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12070176 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV3190
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Tyrosin 1 Peptid
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format. Denna peptid är baserad på ett optimalt peptidsubstrat för SRC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Tyrosinkinaser
För användning med (applikation) BAND
Analysera Tyrosinkinasanalys
Innehåll och lagring Z´-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Produkttyp Kinasanalyssats
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars platta
Provtyp Src-substrat (EEEIYGEFE)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referenser Nature, 373, s. 536-9 (1995)
Avläsning Slutpunkt
Frakt skick Torr is
Substrat Peptidbaserat substrat
Målinträde CSF1R, NTRK2, PTK6, IGF1R, MATK, NTRK3, ROS1, BMX, PTK2B, EPHA3, EPHB4, ERBB4, KDR, NTRK1, SRMS, FRK, ITK , BTK, FES, BLK1, EPHA5
Validerade kinaser BLK1, BMX, BTK, CSF1R, EPHA3, EPHA5, EPHB4, ERBB4, FES, FRK, IGF1R, ITK , KDR, MATK, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PTK2B, PTK6, ROS1, SRMS