Läs mer
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Tyrosin 2 Peptide
Produktkod. 12080176
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12080176 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12080176 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV3191
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Z'-LYTE Kinasanalyssats - Tyrosin 2 Peptide
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format. Denna peptid är baserad på ett optimalt peptidsubstrat för ABL .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Tyrosinkinaser
För användning med (applikation) BAND
Analysera Tyrosinkinasanalys
Innehåll och lagring Z´-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Produkttyp Kinasanalyssats
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars platta
Provtyp Abl-substrat (EAIYAAPF)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referenser Nature, 373, s 536-9 (1995)
Avläsning Slutpunkt
Frakt skick Torr is
Substrat Peptidbaserat substrat
Målinträde ABL1 G250E, ABL1 Y253F, RET Y791F, SYK, TYRO3, EPHB2, LYNA, MERTK, RET V804L, SRCN1, ABL1 E255K, EPHA4, FYN, RET, ABL1 T315I, FLTES1, FLTES1, ABL, ABL, ABL, ABL, F EPHA1, EPHA8, EPHB3, LYNB, EPHB1, SRC, CSK
Validerade kinaser ABL1, ABL2, CSK2, EPHA1, EPHA4, EPHA8, EPHB1, EPHB2, MERTK, MET, RET, SRC, SRCN1, SYK, TYRO3, YES1, EPHB3, FGR, FLT, FYN, HCK, LCK, LYNA, LYNB