Läs mer
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Tyrosin 5 Peptid
Produktkod. 12050186
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12050186 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12050186 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV3676
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimal peptide substrate for ErbB2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Z'-LYTE™ Tyrosine 5 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Tyrosine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique,
Produktlinje Z ́-LYTE
För användning med (applikation) BAND
Inkluderar Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Provvolym 800 x 20μL
Innehåll och lagring Z'-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysera Tyrosinkinasanalys
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Produkttyp Z'-LYTE™ Tyrosine 5 Peptide Kinase Assay Kit
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars tallrik
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Antal reaktioner 800 reaktioner
Avläsning Slutpunkt
Referenser Cancer Letters, vol 160, sid 159 (2000)
Frakt skick Torr is
Källa ErbB2-substrat (AAEEIYAARRG)
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Målinträde FER, TEK
Målenzym Tyrosinkinaser
Validerade kinaser FER, TEK