Läs mer
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 6 Peptide
Produktkod. 12000196
Change view
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12000196 800 x 20μ L-analyser 800 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12000196 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV4122
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 6 Peptide
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimal peptide substrate for EGF Receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Z´-LYTE
Mål Tyrosinkinaser
För användning med (applikation) BAND
Analysera Tyrosinkinasanalys
Innehåll och lagring Z´-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Produkttyp Kinasanalyssats
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars platta
Provtyp EGFR substrate (EEEEYFELVAKKK)
Excitation/Emission 405 465, ⁄535
Antal reaktioner 800 reaktioner
Referenser Nature, 373, pp. 536-9 (1995), JBC 277, pp 1576-1585 (2002)
Avläsning Slutpunkt
Frakt skick Torr is
Substrat Peptidbaserat substrat
Målinträde KIT, JAK1, JAK2 JH1 JH2, JAK2 JH1 JH2 V617F, ERBB2, MST1R, LTK, JAK2, AXL
Validerade kinaser AXL, ERBB2, JAK1, JAK2, KIT, LTK, MST1R