Läs mer
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinasanalyssats - Tyrosin 7-peptid
Produktkod. 10492902
Kvantitet:
800 x 20μ L-analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10492902
Brand: Thermo Scientific™ PV4305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format.
Ett kumarin- och fluoresceinmärkt peptidsubstrat som kan användas för kinasscreening i ett antikroppsfritt format. Denna peptid är baserad på LAT innehållande Tyr-200.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Z'-LYTE™ Tyrosine 7 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20μL, 800rxns, Liquid, Tyrosine Kinase Assay Type, Peptide-Based Substrate, 535nm Emission, 405/465nm Excitation, Methylcoumarin Label, End Point Readout, Threonine Kinases Target Enzyme, FRET Technique, Used for Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis
Produktlinje Z ́-LYTE
Formulering Liquid
För användning med (applikation) BAND
Inkluderar Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 peptide, Z'-LYTE™ Ser/Thr 11 phospho-peptide, 5X kinase buffer A, ATP, development reagent B, development buffer
Provvolym 800 x 20μL
Analysera Tyrosinkinasanalys
Analysinträde Biokemisk fosfospecifik aktivitet (ingen antikropp)
Innehåll och lagring Z'-LYTE™ Kinase-analyssatser innehåller alla nödvändiga reagenser för att utföra primära eller sekundära screeningar. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner De flesta kitkomponenter bör förvaras vid -°20 C, och vissa kitkomponenter bör förvaras vid -80 °C. Se COA för specifika förvaringsinstruktioner.
Produkttyp Z'-LYTE™ Tyrosine 7 Peptide Kinase Assay Kit
Kvantitet 800 x 20μ L-analyser
Formatera 384-brunnars tallrik
Excitation/Emission 405/465, 535 nm
Etikett eller färgämne Metylkumarin
Antal reaktioner 800
Avläsning Slutpunkt
Referenser Biochem. J. 356 s 461-71 (2001)
Frakt skick Torr is
Källa Baserat på LAT , Rester 195 till 208, Centrering Y-200 (ESIDDYVNVPESGES)
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Målinträde ZAP70
Målenzym Tyrosinkinaser
Validerade kinaser ZAP70