Läs mer
(Z)-Methyl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Methyl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| CAS | 119128-13-1 |
| Molekylformel | C12H11NO5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (Z)-2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, (2Z)-2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO5/c1-8(14)11(12(15)18-2)7-9-4-3-5-10(6-9)13(16)17/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)\C(=C/c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.22 |