Läs mer
(Z)-Methyl 5-Chloro-1-hydrazono-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Methyl 5-Chloro-1-hydrazono-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate |
| CAS | 144172-26-9 |
| Molekylformel | C11H11ClN2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O3/c1-17-10(15)11(16)5-6-4-7(12)2-3-8(6)9(11)14-13/h2-4,16H,5,13H2,1H3/b14-9- |
| LEDER | COC(=O)C1(O)Cc2cc(Cl)ccc2/C/1=N/N |
| IUPAC-namn | methyl (3Z)-6-chloro-3-hydrazinylidene-2-hydroxy-1H-indene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.67 |
| Formel vikt | 254.0458 |