Läs mer
(Z)-Mirin, MedChemExpress
Produktkod. 16483907
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483907 50 mg 50mg
16481296 200 mg -
16470448 5 mg -
16447766 100 mg -
16417988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483907 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19959
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Mirin is a small-molecule inhibitor of MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1) complex.
Mirin is a small-molecule inhibitor of MRN (Mre11, Rad50, and Nbs1) complex.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-Mirin
CAS 1198097-97-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H8N2O2S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (140.75 mM)
LEDER O=C1N=C(N)S/C1=C\C2=CC=C(O)C=C2.[(Z)]
Molekylvikt (g/mol) 220.25
Formel vikt 220.25
Procent renhet 97.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death