missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-Montelukast Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Montelukast Sulfoxide |
| CAS | 1428511-42-5 |
| Molekylformel | C35 H36 Cl N O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1Z)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfinyl]methyl]cyclopropaneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36ClNO4S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(42(41)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10-/t32-,42?/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](c2cccc(\C=C/c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2)S(=O)CC5(CC(=O)O)CC5 |
| IUPAC-namn | 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(Z)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfinylmethyl]cyclopropyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 602.183 |
| Formel vikt | 601.205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?