Läs mer
(Z)-Naftifine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Naftifine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20/h2-15H,16-17H2,1H3/b11-8- |
| Formel vikt | 287.1674 |
| Procent renhet | >95% |