Läs mer
(Z)-Nonacos-20-en-12-one, TRC
Produktkod. 30483354
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483354 50 mg
30474017 5 mg
30472728 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30483354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64977050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1027944-51-9
Molekylformel C29H56O
Molekylvikt (g/mol) 420.75
IUPAC-namn (Z)-nonacos-20-en-12-one
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-Nonacos-20-en-12-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C29H56O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-12-10-8-6-4-2/h15-16H,3-14,17-28H2,1-2H3/b16-15-
Formel vikt 420.4331