Läs mer
Fisherbrand™ Z-mönster för provrörsställ i aluminium
Produktkod. 11512672 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Positioner:
5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner unitSize
11512672 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm Varje
1 options
Produktkod. 11512672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 SEK
    101.13 SEK / Paket med 1
    Save 46.87 SEK
    31% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Motstår rost och förhindrar tippning, dessa Z-formade provrörsställ i aluminium är idealiska för att hålla dina ömtåliga provrör i en laboratorie- eller forskningsmiljö.
  • Z-formade provrörsställ i aluminium motstår rost
  • Tung, lågformad konstruktion förhindrar tippning
  • Positioner: 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Specifikationer
Material Aluminium
Positioner 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Staplingsbar Ja
Antal ställ 3
Kvantitet 1 st
Produkttyp Provrörsställ
Höjd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 114 mm