Läs mer
[(Z)-Prop-1-enyl]phosphonic Acid (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(Z)-Prop-1-enyl]phosphonic Acid (Technical Grade) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O3P/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b3-2- |
| Formel vikt | 122.0133 |