Läs mer
(Z)-rac-Luliconazole, TRC
Produktkod. 30474189
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30474189 10 mg
1 options
Produktkod. 30474189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL47378010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Z)-rac-Luliconazole
CAS 101529-76-4
Molekylformel C14H9Cl2N3S2
Kvantitet 10 mg
Synonym (Z)-alpha-[4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12-
LEDER Clc1ccc(C2CS\C(=C(/C#N)\n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1
IUPAC-namn (2Z)-2-[4-(2,4-diklorfenyl)-1,3-dithiolan-2-yliden]-2-imidazol-1-ylacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 354.28
Formel vikt 352.9615