Läs mer
(Z)-retro-Alpha-Ionol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-retro-a-Ionol |
| CAS | 55093-47-5 |
| Molekylformel | C13 H22 O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,8,11,14H,5,7,9H2,1-4H3/b12-8- |
| LEDER | CC(O)C\C=C/1\C(=CCCC1(C)C)C |
| IUPAC-namn | (4E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-ylidene)butan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.31 |
| Formel vikt | 194.1671 |