Läs mer
(Z)-Tetrachlorvinphos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachlorvinphos |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5- |
| Formel vikt | 363.8993 |