Läs mer
(Z)-Tetradec-5-enyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Tetradec-5-enyl Bromide |
| CAS | 656242-17-0 |
| Molekylformel | C14H27Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (5Z)-1-Bromo-5-tetradecene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h9-10H,2-8,11-14H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCBr |
| IUPAC-namn | (Z)-1-bromotetradec-5-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.27 |
| Formel vikt | 274.1296 |